Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptadores Duran con llave de paso NS
Fabricados con tubos de vidrio DURAN™. Los adaptadores Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ con llave de paso NS incluyen una oliva de vidrio curvada (90°) y llave de paso NS con tapón de vidrio sólido, calibre: 2,5mm
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05098004
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado con tubos de vidrio DURAN™
- Incluye oliva de vidrio curvada (90°) y llave de paso con tapón de vidrio sólido, calibre: 2,5mm
Especificaciones
NS 29/32 | |
Oliva de vidrio curvada (90°), tapón de vidrio sólido, calibre de 2,5 mm | |
Vidrio Duran | |
Adaptador |