Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptadores Duran con llave de paso NS
Fabricados con tubos de vidrio DURAN™. Los adaptadores Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ con llave de paso NS incluyen una oliva de vidrio curvada (90°) y llave de paso NS con tapón de vidrio sólido, calibre: 2,5mm
38.00€ - 95.68€
Especificaciones
Incluye Oliva de vidrio curvada (90°), tapón de vidrio sólido, calibre de 2,5 mm
Material Vidrio Duran
Tipo de producto Adaptador
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tamaño del cono Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño del cono Precio Cantidad y disponibilidad  
11816144
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
05098004
NS 29/32
95.68€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Añadir a la cesta
10567891
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
05098001
NS 14/23
38.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con tubos de vidrio DURAN™
  • Incluye oliva de vidrio curvada (90°) y llave de paso con tapón de vidrio sólido, calibre: 2,5mm
Especificaciones
Especificaciones
Oliva de vidrio curvada (90°), tapón de vidrio sólido, calibre de 2,5 mm
Vidrio Duran
Adaptador