Learn More
DWK Life Sciences Eje agitador DURAN™ KPG™, intercambiable, hueco
Utilizar como alternativa a los agitadores magnéticos con alta viscosidad o altas velocidades de agitación.
Marca: DWK Life Sciences 286307008
Descripción
Los ejes agitadores huecos DURAN™ KPG™ se utilizan para el procesamiento posterior en una amplia variedad de agitadores. Están disponibles en las calidades molidas y pulidas. El manguito del cojinete y el eje agitador se hacen coincidir de un modo precioso mediante un rectificado de precisión.
- Paso
- Disponible en versión pulida y molida
- El manguito del cojinete y el eje agitador se hacen coincidir de un modo precioso mediante un rectificado de precisión.
Especificaciones
50/Paq. | |
Agitación de soluciones de reacción con altas viscosidades o a altas velocidades; para el procesamiento posterior de diferentes formas y tipos de agitador | |
Esmerilados | |
WB 10 |