Learn More
DWK Life Sciences Eje agitador DURAN™ KPG™, intercambiable, hueco
Utilizar como alternativa a los agitadores magnéticos con alta viscosidad o altas velocidades de agitación.
913.00€ - 1885.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15894638
|
DWK Life Sciences
286306809 |
Pulido | WB 10 |
1155.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15814648
|
DWK Life Sciences
286307402 |
Pulido | WB 16 |
1885.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15824648
|
DWK Life Sciences
286308107 |
Esmerilados | WB 16 |
1555.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15901571
|
DWK Life Sciences
286307008 |
Esmerilados | WB 10 |
913.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Los ejes agitadores huecos DURAN™ KPG™ se utilizan para el procesamiento posterior en una amplia variedad de agitadores. Están disponibles en las calidades molidas y pulidas. El manguito del cojinete y el eje agitador se hacen coincidir de un modo precioso mediante un rectificado de precisión.
- Paso
- Disponible en versión pulida y molida
- El manguito del cojinete y el eje agitador se hacen coincidir de un modo precioso mediante un rectificado de precisión.
Especificaciones
50/Paq. |