Learn More
DWK Life Sciences Septo de silicona DURAN™, silicona curada peróxido, septo para perforación, usar con tapón de rosca con orificio
Septo de silicona para perforación
Marca: DWK Life Sciences 292460606
100.80 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Adecuado para tapón de rosca con orificio de PBT con abertura central Resistencia al calor: 130 °C (vapor) y 200 °C (calor seco). La silicona está reticulada con peróxido.
- Compatible con tapones de rosca GL con orificio y abertura central
- Compatible con frascos GL
- Silicona catalizada por peróxido
Especificaciones
Transferencia de líquidos desde frascos de disolvente para HPLC, suministro de reactivos asépticos o muestreo de cultivos mediante jeringa y aguja, tapón de depósito para el suministro de instrumentos de laboratorio | |
100/paq. | |
GL 18 | |
16 mm |
Silicona | |
2 mm | |
Esterilizable en autoclave |