Learn More
DWK Life Sciences Septo de silicona DURAN™, silicona curada peróxido, septo para perforación, usar con tapón de rosca con orificio
Septo de silicona para perforación
118.00€ - 590.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de líquidos desde frascos de disolvente para HPLC, suministro de reactivos asépticos o muestreo de cultivos mediante jeringa y aguja, tapón de depósito para el suministro de instrumentos de laboratorio |
---|---|
Material | Silicona |
Cantidad | 100/paq. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13177374
|
DWK Life Sciences
292461002 |
GL 45 |
590.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
13187164
|
DWK Life Sciences
292460803 |
GL 32 |
157.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11707198
|
DWK Life Sciences
292460503 |
GL14 |
118.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11717198
|
DWK Life Sciences
292460906 |
GL 25 |
170.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11787198
|
DWK Life Sciences
292460606 |
GL 18 |
122.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Adecuado para tapón de rosca con orificio de PBT con abertura central Resistencia al calor: 130 °C (vapor) y 200 °C (calor seco). La silicona está reticulada con peróxido.
- Compatible con tapones de rosca GL con orificio y abertura central
- Compatible con frascos GL
- Silicona catalizada por peróxido
Especificaciones
Transferencia de líquidos desde frascos de disolvente para HPLC, suministro de reactivos asépticos o muestreo de cultivos mediante jeringa y aguja, tapón de depósito para el suministro de instrumentos de laboratorio | |
Silicona | |
100/paq. | |
Esterilizable en autoclave |