Learn More
DWK Life Sciences Junta esférica DURAN™, bola, tamaño en pulgadas
Para juntas esmeriladas flexibles.
Marca:  DWK Life Sciences 286329602
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10767111
  • 50.85€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Descripción
Las juntas esmeriladas esféricas DURAN™, de conformidad con las normas DIN 12244 y 12264, se utilizan para producir conexiones flexibles de hasta 15° (según el tamaño de la junta esmerilada). Desde un ángulo >5°, se espera una reducción de la estanquidad. El tamaño nominal está compuesto por el diámetro nominal de la junta esférica esmerilada y, si procede, la anchura clara del diámetro de la tubería. Siempre deben usarse juntas esmeriladas con grasa esmerilada o manguitos de PTFE. Las pinzas para articulaciones con tornillo de bloqueo son la adición perfecta para asegurar la articulación.
  • Conforme a DIN 12244 y 12264
  • Se pueden realizar conexiones flexibles de hasta 15° en función del tamaño del corte (ángulo ≥ estanquidad reducida)
  • Mejor capacidad de desacople debido a la mayor flexibilidad de la junta esmerilada
  • El tamaño nominal describe el diámetro nominal de la junta esférica esmerilada.
  • Sin soporte automático
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Adecuada para aplicaciones de vacío; instalación en equipos y dispositivos de vidrio
S 64/40
3,2 mm