Learn More
DWK Life Sciences Junta esférica DURAN™, bola, tamaño en pulgadas
Para juntas esmeriladas flexibles.
50.85€ - 595.00€
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15824668
|
DWK Life Sciences
286326005 |
S 35/20 |
167.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15854668
|
DWK Life Sciences
286326802 |
S 35/25 |
167.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15854658
|
DWK Life Sciences
286324004 |
S 29/12 |
158.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15884658
|
DWK Life Sciences
286324801 |
S 29/15 |
145.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15894668
|
DWK Life Sciences
286327601 |
S 40/25 |
202.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15804678
|
DWK Life Sciences
286327807 |
S 41/25 |
220.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15834678
|
DWK Life Sciences
286328606 |
S 51/30 |
359.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10767111
|
DWK Life Sciences
286329602 |
S 64/40 |
50.85€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15911571
|
DWK Life Sciences
286321607 |
S 13/5 |
518.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15894648
|
DWK Life Sciences
286322406 |
S 19/7 |
595.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15824658
|
DWK Life Sciences
286323205 |
S 19/9 |
559.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Los esmerilados esféricos DURAN™ según DIN 12244 y 12264 se utilizan para realizar uniones flexibles de hasta 15°, dependiendo del tamaño del esmerilado. Desde un ángulo de = 5° se debe contar con una reducción de la hermeticidad. El tamaño nominal está compuesto por el diámetro nominal del esmerilado esférico y, dado el caso, del diámetro interior del tubo. Para las uniones de esmerilados se debe usar, por norma general, grasa de esmerilado o fundas de PTFE. Las pinzas para esmerilados esféricos con tornillo de fijación son un complemento perfecto para asegurar la unión de los esmerilados esféricos.- Según DIN 12244 y 12264
- Se pueden realizar uniones flexibles de hasta 15° según el tamaño del esmerilado (ángulo de = 5° de hermeticidad reducida)
- Mejor desconexión gracias a la mayor flexibilidad de la unión de los esmerilados.
- El tamaño nominal describe el diámetro nominal del esmerilado esférico.
- No es autoportante
- Artículo de vidrio destinado para procesos adicionales de transformación