Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eosina Y, pura, indicador de grado
CAS: 17372-87-1 | C20H12Br4Na2O8 | 745.904 g/mol
30.00€ - 149.00€
CAS | 17372-87-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C20H12Br4Na2O8 |
Peso molecular (g/mol) | 745.904 |
Número MDL | MFCD00005040 |
Clave InChI | MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | 2';,4';,5';,7';-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2';, 4';, 5'; |
PubChem CID | 91886399 |
Nombre IUPAC | Disodio;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-óxido-6-oxoxantén-9-il)benzoato;trihidrato |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10368480
|
Thermo Scientific Chemicals
201930250 |
25 g | Frasco de vidrio |
30.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10206310
|
Thermo Scientific Chemicals
201931000 |
100 g | Frasco de vidrio |
74.80€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10349183
|
Thermo Scientific Chemicals
201932500 |
250 g | Frasco de vidrio |
149.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
IndicadorIdentificadores de productos químicos
17372-87-1 | |
745.904 | |
MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L | |
91886399 | |
C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+] |
C20H12Br4Na2O8 | |
MFCD00005040 | |
2';,4';,5';,7';-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2';, 4';, 5'; | |
Disodio;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-óxido-6-oxoxantén-9-il)benzoato;trihidrato |
Especificaciones
Eosin Y | |
17372-87-1 | |
MFCD00005040 | |
15, 3658 | |
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether | |
Auténtico | |
Disodio;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-óxido-6-oxoxantén-9-il)benzoato;trihidrato | |
91886399 | |
691.85 | |
Pure | |
1.018 | |
1.0180g/mL | |
Polvo cristalino fino |
>300.0°C | |
C20H12Br4Na2O8 | |
19, IV, 2917 | |
2';,4';,5';,7';-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2';, 4';, 5'; | |
MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L | |
C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+] | |
745.904 | |
511 to 519nm | |
10% max. | |
1100 min. (lambda max, 0.001M Na2CO3) on dried substance | |
Complies | |
Marrón-Rojo |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Advertencia
- Eosin Y
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2