Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para eotaxina-1 (CCL11) de ratón
Kit de ELISA tipo sándwich
692.00€ - 5080.00€
Especificaciones
Número de acceso P48298
Intervalo del ensayo 1,02-100 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 1 pg
Intervalo de calibración De 1 pg/mL a 100 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15465223
Ver documentos
Invitrogen™
EMCCL11
96 pruebas
692.00€
1 set
17115689
Ver documentos
Invitrogen™
EMCCL11X5
5 × 96 pruebas
2780.00€
cada uno
18537874
Ver documentos
Invitrogen™
EMCCL11X10
10 x 96 pruebas
5080.00€
paquete de 10
Descripción
Descripción
El ensayo ELISA para eotaxina-1/CCL11 de ratón cuantifica la eotaxina-1 ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la eotaxina-1 ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para eotaxina-1 de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El AHC6054CU reconoce la eotaxina natural y recombinante.
Especificaciones
Especificaciones
P48298
1 pg
ELISA sandwich de fase sólida
Kit de ELISA
Plasma, Sobrenadante, Suero
Ratón
Lector de microplacas colorimétrico
Scya11,eotaxina
< 10 %
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Inflamación
De 2 °C a 8 °C
Ratón
4 h 45 min
1,02-100 pg/ml
De 1 pg/mL a 100 pg/ml
Biotina
Quimiocinas y receptores
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-selectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
20292
< 12 %
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
RUO
10 μl de plasma; 10 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Scya11, eotaxin
1 h 20 min