Learn More
Óxido de erbio (III), 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
S. A. 13 a 17 m2/g
92.90€ - 240.20€
CAS | 12061-16-4 |
---|---|
Fórmula molecular | Er2O3 |
Peso molecular (g/mol) | 382.52 |
Número MDL | MFCD00010991 |
Clave InChI | ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | Erbia |
Nombre IUPAC | dierbium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11499860
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044668.09 |
10 g |
92.90€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11409870
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044668.18 |
50 g | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
12061-16-4 | |
382.52 | |
ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N | |
dierbium(3+) trioxidandiide |
Er2O3 | |
MFCD00010991 | |
Erbia | |
[O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3] |
Especificaciones
Erbium(III) oxide | |
12061-16-4 | |
99.5% (REO) | |
MFCD00010991 | |
Soluble in acids | |
[O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3] | |
382.52 | |
Powder or lump |
2400°C | |
Polvo APS de 40-55 nm,S. A. 13-17 m | |
Er2O3 | |
Erbia | |
ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N | |
dierbium(3+) trioxidandiide | |
382.56 | |
8.64 g/cm3 |
Seguridad y manipulación
H319:Provoca irritación ocular grave.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-045-7
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes