Learn More
Thermo Scientific Chemicals Negro T Eriochrome™, puro, grado indicador
CAS: 1787-61-7 | C20H12N3NaO7S | 461.38 g/mol
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 228365000
151.70 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Cantidad 500 g
Envase Frasco de vidrio
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10073110
  • 153.00€ / 500 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
1787-61-7
461.38
JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
87355429
[Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
C20H12N3NaO7S
MFCD00003935
C.I. 14645, 3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt, Mordant Black 11
ácido (4Z)-4-[(1-hidroxinaftalen-2-il)hidraziniliden]-7-nitro-3-oxonaftalen-1-sulfónico; sodio
Especificaciones
Eriochrome™ Black T
C20H12N3NaO7S
16, III, 320
C.I. 14645, 3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt, Mordant Black 11
JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
[Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
461.38
461.38
Frasco de vidrio
Complies
500 g
1787-61-7
MFCD00003935
15, 3725
Solubility in water: slightly soluble.
Auténtico
ácido (4Z)-4-[(1-hidroxinaftalen-2-il)hidraziniliden]-7-nitro-3-oxonaftalen-1-sulfónico; sodio
87355429
Pure
Passes (for complexometric determination of metals)
Negro a negro-marrón
Polvo
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos