Learn More
Alla France™ Ethanol Hydrometer
Marca:  Alla France™ 0900FC090/20-qp
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11738263
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
1Each
±0.1%
90 to 100%
Ethanol Hydrometer
350 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Alla France™ Ethanol Hydrometer > Range: 90 to 100%