Learn More
Alla France™ Ethanol Hydrometer
296.00€ - 305.00€
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tipo Ethanol Hydrometer
Exactitud ±0.1%
Longitud (métrico) 350 mm
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca SpecificGravityRange Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca SpecificGravityRange Precio Cantidad y disponibilidad  
11718243
Ver documentos
Alla France™
0900FC020/20-qp
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11738263
Ver documentos
Alla France™
0900FC090/20-qp
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11758243
Ver documentos
Alla France™
0900FC060/20-qp
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Especificaciones
1Each
Ethanol Hydrometer
±0.1%
350 mm