Learn More
6-Bromohexanoato de etilo, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 25542-62-5 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
39.70€ - 369.84€
CAS 25542-62-5
Fórmula molecular C8H15BrO2
Peso molecular (g/mol) 223.11
Número MDL MFCD00000270
Clave InChI DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-bromocaproate, ethyl 6-bromocapronate, 6-bromocaproic acid ethyl ester, ethyl omega-bromocaproate, hexanoic acid, 6-bromo-, ethyl ester, ethyl .omega.-bromocaproate, 6-bromo-hexanoic acid ethyl ester, ethyl 6bromohexanoate, pubchem3953
PubChem CID 117544
Nombre IUPAC etil 6-bromohexanoato
SMILES CCOC(=O)CCCCCBr
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11468327
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18398.09
10 g
39.70€
10 g
11478327
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18398.18
50 g
116.58€
50 g
11488327
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18398.30
250 g
369.84€
250 g
Descripción
Descripción
Ethyl 6-bromohexanoate is used in the preparation of various carnitine derivatives in a carnitine transporter study. It is also used for alkylation of pentane-2,4-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-bromohexanoato de etilo se utiliza en la preparación de varios derivados de carnitina en un estudio del transportador de carnitina. También se utiliza en la alquilación de pentano-2,4-diona.
Solubilidad
Soluble en agua (agua, 64,76 mg/l a 25°C (est.)).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, bases fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
25542-62-5
223.11
DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
117544
CCOC(=O)CCCCCBr
C8H15BrO2
MFCD00000270
6-bromohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-bromocaproate, ethyl 6-bromocapronate, 6-bromocaproic acid ethyl ester, ethyl omega-bromocaproate, hexanoic acid, 6-bromo-, ethyl ester, ethyl .omega.-bromocaproate, 6-bromo-hexanoic acid ethyl ester, ethyl 6bromohexanoate, pubchem3953
etil 6-bromohexanoato
Especificaciones
Ethyl 6-bromohexanoate
1.254
>110°C (230°F)
1.4595
1756051
Soluble in water (water,64.76mg/L @ 25°C (est.)).
CCOC(=O)CCCCCBr
223.11
223.12
25542-62-5
128°C to 130°C (16 mmHg)
C8H15BrO2
MFCD00000270
6-bromohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-bromocaproate, ethyl 6-bromocapronate, 6-bromocaproic acid ethyl ester, ethyl omega-bromocaproate, hexanoic acid, 6-bromo-, ethyl ester, ethyl .omega.-bromocaproate, 6-bromo-hexanoic acid ethyl ester, ethyl 6bromohexanoate, pubchem3953
DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
etil 6-bromohexanoato
117544
≥97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P233-P240-P243-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P374-P380-P501c
H226-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:3; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 247-085-2
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes