Learn More
Acetato de etilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
21.63€ - 339.00€
CAS 141-78-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL 9171
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nombre IUPAC etil acetato
SMILES CCOC(=O)C
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
11418243
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
E/0850/08
500 mL Frasco de vidrio ámbar
21.63€
500 ml
10204340
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
E/0850/15
1 L Frasco de vidrio ámbar
58.05€
1 litro
10080130
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
E/0850/17
2.5 L Frasco de vidrio ámbar
70.30€
2.50 litros
11448243
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
E/0850/PC17
2.5 L Frasco de HDPE
72.15€
2.50 litros
10409750
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
E/0850/PB17
2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
57.70€
2.50 litros
10386370
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
E/0850/21
5 L Frasco de HDPE
102.00€
5 litros
10409169
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
E/0850/FP21
5 L Recipiente de plástico
129.00€
5 litros
10542334
SDS Ver documentos
Fisher Chemical
E/0850/24
10 L Recipiente de metal
252.00€
10 litros
10617412
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
E/0850/25
25 L Recipiente de metal
339.00€
25 litros
Descripción
Descripción
Acetato de etilo, extra puro, SLR
Especificaciones
141-78-6
88.106
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:27750
CCOC(=O)C
C4H8O2
9171
8857
etil acetato
Especificaciones
-83.5°C
Incolora
Líquido
9171
0.45cp at 20°C
CCOC(=O)C
88.106
CHEBI:27750
141-78-6
75°C
C4H8O2
103 mbar at 20°C
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
etil acetato
8857
88.11g/mol
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.