Learn More
FAM114A1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1B11D6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Proteintech 67926-1-IG-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The FAM114A1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a recombinant protein of human FAM114A1. This antibody recognizes human, rat, mouse antigen. The FAM114A1 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
FAM114A1 | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
20 μL | |
92689 | |
IgG2a |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
1B11D6 | |
Mouse | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu