Learn More
FAM114A1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1B11D6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène FAM114A1
Clone 1B11D6
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
17561436
Afficher les documents
Proteintech
67926-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
17551436
Afficher les documents
Proteintech
67926-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The FAM114A1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a recombinant protein of human FAM114A1. This antibody recognizes human, rat, mouse antigen. The FAM114A1 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
FAM114A1
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Human, Mouse, Rat
IgG2a
1B11D6
Monoclonal
Mouse
92689
Primary
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis