Learn More
FAM114A1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1B11D6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigène FAM114A1
Clone 1B11D6
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantité Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantité Prezzo Quantità e disponibilità  
17561436
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
67926-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
17551436
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
67926-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Descrizione
Descrizione
The FAM114A1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a recombinant protein of human FAM114A1. This antibody recognizes human, rat, mouse antigen. The FAM114A1 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Specifica
Specifica
FAM114A1
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Human, Mouse, Rat
IgG2a
1B11D6
Monoclonal
Mouse
92689
Primary
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato