Learn More
Epredia™ Casetes de poro fino
Para muestras de tejido de biopsia muy pequeñas. Estos casetes tienen una bisagra de tapa en el borde delantero con las tapas acopladas que están disponibles en 12 colores diferentes
Marca:  Epredia™ B851735TN
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16354096
  • 349.00€ / paquete de 1000
Descripción
Impresión
  • El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
  • El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
  • Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
  • Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
  • Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
  • La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Poro fino
Paquete suelto
No
Cassette
1000/caja
Canela