Learn More
Epredia™ Casetes de poro fino
Para muestras de tejido de biopsia muy pequeñas. Estos casetes tienen una bisagra de tapa en el borde delantero con las tapas acopladas que están disponibles en 12 colores diferentes
349.00€ - 423.00€
Especificaciones
Cierre incluido
Tipo de empaquetado Paquete suelto
Cantidad 1000/caja
Tipo de poro Poro fino
Compatible con PrintMate No
Ver más especificaciones
Productos 12
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
16364086
Ver documentos
Epredia™
B851735BE
Beige
349.00€
paquete de 1000
16374086
Ver documentos
Epredia™
B851735BL
Azul
349.00€
paquete de 1000
16384086
Ver documentos
Epredia™
B851735GN
Verde
349.00€
paquete de 1000
16394086
Ver documentos
Epredia™
B851735GY
Gris
423.00€
paquete de 1000
16304096
Ver documentos
Epredia™
B851735LA
Lavanda
349.00€
paquete de 1000
16314096
Ver documentos
Epredia™
B851735LG
Verde claro
349.00€
paquete de 1000
16324096
Ver documentos
Epredia™
B851735LI
Lila
349.00€
paquete de 1000
16334096
Ver documentos
Epredia™
B851735OR
Naranja
349.00€
paquete de 1000
16344096
Ver documentos
Epredia™
B851735PK
Rosa
349.00€
paquete de 1000
16354096
Ver documentos
Epredia™
B851735TN
Canela
349.00€
paquete de 1000
16364096
Ver documentos
Epredia™
B851735WH
Blanco
421.00€
paquete de 1000
16374096
Ver documentos
Epredia™
B851735YW
Amarillo
349.00€
paquete de 1000
Descripción
Descripción
Impresión
  • El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
  • El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
  • Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
  • Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
  • Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
  • La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
Especificaciones
Especificaciones
1000/caja
No
Paquete suelto
Poro fino
Cassette