Learn More
Epredia™ Casetes de poro fino
Para muestras de tejido de biopsia muy pequeñas. Estos casetes tienen una bisagra de tapa en el borde delantero con las tapas acopladas que están disponibles en 12 colores diferentes
Marca:  Epredia™ B851735BL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16374086
  • 349.00€ / paquete de 1000
Explore más ofertas especiales
Description
Description
Impresión
  • El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
  • El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
  • Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
  • Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
  • Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
  • La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Poro fino
Paquete suelto
Tapa acoplada, bisagra delantera
Azul
1000/caja
No
Cassette
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.