Learn More
Agar granulado, Fisher BioReagents
Se utiliza como agente solidificante para proporcionar el medio sólido para apoyar la proliferación microbiana.
Marca: Fisher BioReagents BP9744-2
392.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Medio de agar granulado CAS:[9002-18-0]
- Almacenar a temperatura ambiente
Especificaciones
Gránulos | |
Se utiliza como agente solidificante para proporcionar el medio sólido para apoyar la proliferación microbiana. | |
2 kg |
Media Broth | |
Balde de polietileno |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Agar, Granulated