Learn More
Agar granulado, Fisher BioReagents
Se utiliza como agente solidificante para proporcionar el medio sólido para apoyar la proliferación microbiana.
435.00€
Especificaciones
Formulario | Gránulos |
---|---|
Tipo de producto | Media Broth |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza como agente solidificante para proporcionar el medio sólido para apoyar la proliferación microbiana. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15470665
|
Fisher BioReagents
BP9744-2 |
2 kg | Balde de polietileno |
435.00€
2 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Medio de agar granulado CAS:[9002-18-0]
- Almacenar a temperatura ambiente
Especificaciones
Gránulos | |
Media Broth | |
Se utiliza como agente solidificante para proporcionar el medio sólido para apoyar la proliferación microbiana. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Agar, Granulated