Learn More
Fisher BioReagents™ Microbiology Media: LB Agar, Miller (Powder)
Utilizado como medio de crecimiento microbiano para el cultivo de cepas de E. coli para la preparación de ADN plasmídico y proteínas recombinantes.
Marca: Fisher BioReagents™ BP1425-2
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Directions for Media Preparation: Suspend 40g in 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water). Heat to completely dissolve. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes
- Sodium chloride concentration of Miller formulation is 2X the concentration of the Lennox formulation to allow for optimal salt concentration for a specific strain
Especificaciones
Dehydrated Powder | |
LB Agar | |
Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 10g/L | |
Poly Bottle |
Genética molecular | |
Agar | |
Preparing bacterial nutrient media | |
2000 g |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- LB Agar, Miller