Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados desechable de polipropileno
Altamente resistente a ácidos fuertes, disolventes orgánicos y otros reactivos comunes de laboratorio
Marca:  Fisherbrand™ FB0129110
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30928568
  • 93.93€ / paquete de 1000
Descripción
Descripción
La fabricación con estrías permite apilar sin unión
  • Reborde especial antigoteo
  • La base permite que el vaso de precipitados se asiente plano durante el uso
  • Graduados en ml y oz.
Especificaciones
Especificaciones
50 mL
Altamente resistente a ácidos fuertes, disolventes orgánicos y otros reactivos de laboratorio comunes
5 mL
Esterilizable en autoclave
Sí
Polipropileno
Boquilla
Vaso de precipitados