Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados desechable de polipropileno
Altamente resistente a ácidos fuertes, disolventes orgánicos y otros reactivos comunes de laboratorio
17.68€ - 93.93€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Altamente resistente a ácidos fuertes, disolventes orgánicos y otros reactivos de laboratorio comunes |
Incluye | Boquilla |
Tipo | Vaso de precipitados |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17445133
|
Fisherbrand™
FB012918 |
15 mL |
17.68€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17455133
|
Fisherbrand™
FB012919 |
30 mL |
22.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17485123
|
Fisherbrand™
FB0129110 |
50 mL |
26.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
30928568
|
Fisherbrand™
FB0129110 |
50 mL |
93.93€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17435133
|
Fisherbrand™
FB012917 |
100 mL |
34.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17495123
|
Fisherbrand™
FB0129111 |
150 mL |
40.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17415133
|
Fisherbrand™
FB012915 |
250 mL |
26.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17405133
|
Fisherbrand™
FB0129112 |
400 mL |
34.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17425133
|
Fisherbrand™
FB012916 |
600 mL |
23.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
La fabricación con estrías permite apilar sin unión
- Reborde especial antigoteo
- La base permite que el vaso de precipitados se asiente plano durante el uso
- Graduados en ml y oz.
Especificaciones
Polipropileno | |
Boquilla | |
Esterilizable en autoclave | |
Sí |
Altamente resistente a ácidos fuertes, disolventes orgánicos y otros reactivos de laboratorio comunes | |
Vaso de precipitados | |
Sí |