Learn More
Florisil™, Honeywell Fluka™
100-200 mesh
124.32€ - 377.94€
CAS 1343-88-0
Fórmula molecular MgO3Si
Peso molecular (g/mol) 100.39
Número MDL MFCD00078249
Clave InChI ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15652080
Ver documentos
Honeywell-Fluka
220736-250G
250 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15642080
Ver documentos
Honeywell-Fluka
220736-1KG
1 kg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
1343-88-0
100.39
ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
MgO3Si
MFCD00078249
Especificaciones
Florisil™
MgO3Si
100 to 200mesh
ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
100.39g/mol
1343-88-0
MFCD00078249
NONH for all modes of transport
100.39
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 215-681-1