Learn More
Thermo Scientific Chemicals Isómero I de isotiocianato de fluoresceína, 90 %, puro
CAS: 3326-32-7 | C21H11NO5S | 389.381 g/mol
95.13€ - 964.80€
CAS 3326-32-7
Fórmula molecular C21H11NO5S
Peso molecular (g/mol) 389.381
Número MDL MFCD00005063
Clave InChI MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-FITC, 5-Isothiocyanato fluorescein
PubChem CID 18730
ChEBI CHEBI:37918
Nombre IUPAC 3',6'-dihidroxi-6-isotiocianatospiro[2-benzofurano-3,9'-xanten]-1-ona
SMILES C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10080940
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
119252500
250 mg Frasco de vidrio
95.13€
250 miligramos
10356460
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
119250010
1 g Frasco de vidrio
254.27€
1 g
10115253
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
119250050
5 g Frasco de vidrio
964.80€
5 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
3326-32-7
389.381
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
18730
3',6'-dihidroxi-6-isotiocianatospiro[2-benzofurano-3,9'-xanten]-1-ona
C21H11NO5S
MFCD00005063
5-FITC, 5-Isothiocyanato fluorescein
CHEBI:37918
C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Especificaciones
Fluorescein isothiocyanate isomer I
90%
MFCD00005063
5-FITC, 5-Isothiocyanato fluorescein
Auténtico
3',6'-dihidroxi-6-isotiocianatospiro[2-benzofurano-3,9'-xanten]-1-ona
18730
389.38
Pure
Crystals
3326-32-7
C21H11NO5S
15, 4120
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
389.381
CHEBI:37918
≥88% (HPLC)
Blanco
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement:
May cause an allergic skin reaction.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: If breathing is difficult, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear eye protection/face protection.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Nombre del producto
  • Fluorescein isothiocyanate isomer I
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.