Learn More
Ácido fórmico, LC-MS Ultra, Honeywell™ Fluka™
72.94€ - 308.02€
CAS | 64-18-6 |
---|---|
Fórmula molecular | CH2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 46.025 |
Número MDL | MFCD00003297 |
Clave InChI | BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt |
PubChem CID | 284 |
ChEBI | CHEBI:30751 |
Nombre IUPAC | ácido fórmico |
SMILES | C(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15678310
|
Honeywell-Fluka
14265-1ML |
1mL. | Ampolla |
72.94€
1 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15688310
|
Honeywell-Fluka
14265-2ML |
2mL. | Ampolla |
135.41€
2 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15671400
|
Honeywell-Fluka
14265-50ML |
50 mL | Frasco de vidrio | N/A | |||||
Descripción
64-18-6 | |
46.025 | |
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N | |
284 | |
ácido fórmico |
CH2O2 | |
MFCD00003297 | |
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt | |
CHEBI:30751 | |
C(=O)O |
Especificaciones
Formic Acid | |
de 4 °C | |
Incolora | |
HCOOH | |
UN1779 | |
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt | |
C(=O)O | |
46.025 | |
CHEBI:30751 | |
Aprox., 98 % (T) | |
1,22 g/ml a 25 °C | |
49 °C (120,2 °F) | |
Líquido | |
1,6 (frente a aire) |
64-18-6 | |
de 100,4 °C | |
CH2O2 | |
MFCD00003297 | |
1209246 | |
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N | |
ácido fórmico | |
284 | |
46.03g/mol | |
LC-MS Ultra | |
0,57 | |
1004 °F | |
n20/D 1.370(doc.) | |
44,8 mmHg (20 °C) |
Seguridad y manipulación
P210-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P403 + P233
H226-H302-H314-H331.
missing translation for 'dotInformation' : 3(8)/PGII
missing translation for 'einecsNumber' : 200-579-1
missing translation for 'rtecsNumber' : LQ4900000.
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Formic acid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: formic acid