Learn More
Biochrom Cubeta de UV-vVisible desechable
Para su uso con el espectrofotómetro de UV/visible GeneQuant 1300
118.00€ - 196.00€
Especificaciones
Tipo Cubeta visible ultavioleta
Desechables
Material Plástico UV
Cantidad 100/Paq.
Trayectoria óptica 10 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10688095
Ver documentos Detalles de la promoción
Biochrom
80-3000-81
70 μl
196.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Añadir a la cesta
10166714
Ver documentos Detalles de la promoción
Biochrom
80-3000-77
800 μl
118.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Celda desechable para espectrofotometría visible y de luz ultravioleta
  • Paso óptico: 10mm
Especificaciones
Especificaciones
Cubeta visible ultavioleta
Plástico UV
10 mm
100/Paq.
Espectrofotómetro UV/visible GeneQuant 1300