Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 400HD ROX™ dye Size Standard
El patrón de tamaño GeneScan™ 400HD ROX™ es un patrón de tamaño etiquetado con colorante ROX™ para la cuantificación reproducible de los datos de los análisis de fragmentos. El patrón contiene 21 fragmentos de ADN marcados con colorante ROX™.
Marca: Applied Biosystems™ 4310366
Includes: Contiene 21 fragmentos de ADN monocatenario marcados con ROX para su uso como un patrón.
Descripción
El patrón de tamaño GeneScan™ 400HD ROX™ es un patrón de tamaño etiquetado con colorante ROX™ para la cuantificación reproducible de los datos de los análisis de fragmentos. El patrón contiene 21 fragmentos de ADN monocatenario marcados con colorante ROX™.Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
Contiene 21 fragmentos de ADN monocatenario marcados con ROX para su uso como un patrón. Almacene el kit a una temperatura entre 2 y 8 °C. (No congelar). | |
Secuenciación | |
9600 inyecciones | |
Tinte | |
Estándar |
Analizador genético 310, Analizador genético 3100-Avant, Analizador genético 3130xl, Analizador de ADN 3730xl, Analizador de ADN 3730, Analizador genético 3500XL, Analizador genético 3500 | |
ROX | |
GeneScan™, ROX™ | |
9600 Injections |