Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 400HD ROX™ dye Size Standard
El patrón de tamaño GeneScan™ 400HD ROX™ es un patrón de tamaño etiquetado con colorante ROX™ para la cuantificación reproducible de los datos de los análisis de fragmentos. El patrón contiene 21 fragmentos de ADN marcados con colorante ROX™.
1058.00€ - 14570.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 310, Analizador genético 3130xl, Analizador de ADN 3730xl, Analizador de ADN 3730, Analizador genético 3500xL, Analizador genético 3500 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Fragment analysis |
Etiqueta o tinte | ROX |
Línea de productos | GeneScan™, ROX™ |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15829736
|
Applied Biosystems™
402985 |
800 inyecciones |
1058.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15859746
|
Applied Biosystems™
4310366 |
9600 inyecciones |
14570.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El patrón de tamaño GeneScan™ 400HD ROX™ es un patrón de tamaño etiquetado con colorante ROX™ para la cuantificación reproducible de los datos de los análisis de fragmentos.El patrón contiene 21 fragmentos de ADN marcados con colorante ROX™.Especificaciones
Analizador genético 310, Analizador genético 3130xl, Analizador de ADN 3730xl, Analizador de ADN 3730, Analizador genético 3500xL, Analizador genético 3500 | |
Fragment analysis | |
ROX | |
GeneScan™, ROX™ |