Learn More
Gilson™ Puntas de pipetas de carga de gel de ajuste universal PIPETMAN™ EXPERT™: No estériles
GREENER_CHOICE
Hay disponibles modelos de punta plana o redonda
Marca:  Gilson™ F1733182
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15982051
  • 461.00€ / paquete de 800
Genómica Powerhouse
Usar código promocional 24117 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Descripción
  • El embalaje de puntas con código de color corresponde a los estándares industriales para el color de volumen compatible con pipetas
  • Incorpora graduaciones a volúmenes variables que permiten comprobaciones rápidas al aspirar muestras
  • Modelo estéril también disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
De 1 a 200 μl
No estéril
Autoclavable
12,75 in
RNase free, DNase free, Human DNA free, Endotoxins free, PCR Inhibitors free
Universal Fit
Plano, Carga de gel
800/Cs.
Yellow
Universal Fit
Pipetman™ EXPERT™
Flat
Non-filtered
Transparente
Gel Loading
8,255cm
Gel Loading
Rack
Racked
Air Displacement Tips
Single-use
Sí
Polipropileno
5 μl