Learn More
Gilson™ Puntas de pipetas de carga de gel de ajuste universal PIPETMAN™ EXPERT™: No estériles
Hay disponibles modelos de punta plana o redonda
237.00€ - 469.00€
Especificaciones
filtradas por | Non-filtered |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Modelo | Gel Loading |
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15952051
![]() |
Gilson™
F1731282 |
Carga de gel, Round | 2 μl |
237.00€
paquete de 800 |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15942051
![]() |
Gilson™
F1731182 |
Plano, Carga de gel | 2 μl |
469.00€
paquete de 800 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15982051
![]() |
Gilson™
F1733182 |
Plano, Carga de gel | 5 μl |
461.00€
paquete de 800 |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15992051
![]() |
Gilson™
F1733282 |
Carga de gel, Round | 5 μl |
237.00€
paquete de 800 |
Fecha estimada de envoi: 05-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- El embalaje de puntas con código de color corresponde a los estándares industriales para el color de volumen compatible con pipetas
- Incorpora graduaciones a volúmenes variables que permiten comprobaciones rápidas al aspirar muestras
- Modelo estéril también disponible
Especificaciones
Non-filtered | |
Transparente | |
Gel Loading | |
RNase free, DNase free, Human DNA free, Endotoxins free, PCR Inhibitors free | |
Universal Fit | |
Racked | |
Air Displacement Tips | |
Universal Fit | |
Pipetman™ EXPERT™ |
No estéril | |
Autoclavable | |
12,75 in | |
Gel Loading | |
Rack | |
800/Cs. | |
Single-use | |
Sí | |
Polipropileno |