Learn More
Buerkle™ Frasco para muestras de vidrio
Los frascos para muestreo de vidrio Buerkle™ pueden usarse con el Profi Sampler de Buerkle™.
10.28€ - 22.15€
Especificaciones
Descripción | Equipo para el Profi Sampler de aluminio, UniSampler Ex |
---|---|
Cantidad | Unitary |
Tamaño de rosca (métrico) | 45 mm |
Color del tapón | Azul |
Closure Included | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11951541
|
Buerkle™
5314-0010 |
100 mL |
10.28€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11961541
|
Buerkle™
5314-0025 |
250 mL |
17.50€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11826403
|
Buerkle™
5314-0050 |
500 ml |
18.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10361612
|
Buerkle™
5314-0100 |
1000 mL |
22.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Se pueden utilizar con el Profi Sampler de Buerkle™
Especificaciones
Equipo para el Profi Sampler de aluminio, UniSampler Ex | |
45 mm | |
Sí | |
Botella, muestras | |
Polipropileno |
Unitary | |
Azul | |
Esterilizable en autoclave | |
ProfiSampler de aluminio | |
Tapón de rosca |