Learn More
Corning™ Placa de Petri con fondo redondo
Optimizado para automatización
Marca: Corning™ BB60-01
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- 65 x 14,5 mm (An x Al)
- 0/3/4 orificios de ventilación
- Poliestireno en cristal (PS)
- Planicidad óptima
- Tapa de agarre
- Rejilla moldeada de 10 x 10 mm
Especificaciones
Rejilla | |
Redondo | |
Cultivo Celular Placa Petri | |
720/caja | |
No | |
65 mm |
Poliestireno | |
Estéril | |
1 | |
20/Paq. | |
14,5 mm |