Learn More
Corning™ Placa de Petri con fondo redondo
Optimizado para automatización
251.66€ - 254.20€
Especificaciones
Cuadriculado | Rejilla |
---|---|
Material | Poliestireno |
Forma | Redondo |
Esterilidad | Estéril |
Tipo | Cultivo Celular Placa Petri |
Código de producto | Marca | Ventilación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Ventilación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12354069
![]() ![]() |
Corning™
BB60-01 |
No |
254.20€
paquete de 720 |
Fecha estimada de envoi: 30-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12374069
![]() |
Corning™
BB64-02 |
Sí |
251.66€
paquete de 720 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- 65 x 14,5 mm (An x Al)
- 0/3/4 orificios de ventilación
- Poliestireno en cristal (PS)
- Planicidad óptima
- Tapa de agarre
- Rejilla moldeada de 10 x 10 mm
Especificaciones
Rejilla | |
Redondo | |
Cultivo Celular Placa Petri | |
720/caja | |
14,5 mm |
Poliestireno | |
Estéril | |
1 | |
20/Paq. | |
65 mm |