Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles cuantitativos, grado 393, discos
Los discos, papeles cuantitativos de Grado 393 de Sartorius Stedim Biotech™, son adecuados para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para filtración por presión o vacío.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-127-025
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15942880
  • 12.80€ / paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Descripción
  • Fabricados con línters 100 % de algodón con un contenido de alfa-celulosa de <98 %
  • Lavado con ácido para hacer los papeles sin cenizas y lograr una alta pureza (contenido de cenizas del ≤ 0,01 % según DIN 540370)
  • Con resistencia a la humedad
  • Caja codificada por colores para facilitar la selección
  • Poro muy fino, muy denso, filtrado muy lento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
100 g/m2
Línteres 100 % algodón (< 98 % de alfacelulosa; sin ceniza)
De 300 s
100/paq.
25 mm
Rodee con un círculo
1 μm
393
0,17 mm