Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles cuantitativos, grado 393, discos
Los discos, papeles cuantitativos de Grado 393 de Sartorius Stedim Biotech™, son adecuados para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para filtración por presión o vacío.
12.80€ - 36.90€
Especificaciones
Peso base | 100 g/m2 |
---|---|
Formato | Rodee con un círculo |
Material | Línteres 100 % algodón (< 98 % de alfacelulosa; sin ceniza) |
Particle Retention | 1 μm |
Velocidad de filtración | De 300 s |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15942880
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-127-025 |
25 mm |
12.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15952880
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-127-047 |
47 mm |
12.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15962880
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-127-100 |
100 mm |
36.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Fabricados con línters 100% de algodón con un contenido de alfa-celulosa de < 98%
- Lavado con ácido para hacer los papeles sin cenizas y lograr una alta pureza (contenido de cenizas del ≤ 0,01 % según DIN 540370)
- Con resistencia a la humedad
- Caja codificada por colores para facilitar la selección
- Poro muy fino, muy denso, filtrado muy lento
Especificaciones
100 g/m2 | |
Línteres 100 % algodón (< 98 % de alfacelulosa; sin ceniza) | |
De 300 s | |
100/paq. |
Rodee con un círculo | |
1 μm | |
393 | |
0,17 mm |