Learn More
Sampling Systems™ Graduated SteriWare Beakers
This range of graduated beakers are crucial in the production of drugs, chemicals and cosmetics. Individually bagged to prevent cross contamination, these beakers also have a pouring spout to ensure the convenient handling of liquids.
61.45€ - 154.00€
Especificaciones
Material | Polypropylene |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Desechables | Single-use |
Graduated | Sí |
Certificaciones/conformidad | FDA |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17962052
|
Sampling Systems™
8008P-25 |
25 mL | No estéril |
61.45€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17982052
|
Sampling Systems™
8008P-25S |
25 mL | Estériles |
119.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17922062
|
Sampling Systems™
8008P-50 |
50 mL | No estéril |
62.95€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17912062
|
Sampling Systems™
8008P-50S |
50 mL | Estériles |
122.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17932052
|
Sampling Systems™
8008P-100 |
100 mL | No estéril |
65.50€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17972052
|
Sampling Systems™
8008P-100S |
100 mL | Estériles |
130.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17902062
|
Sampling Systems™
8008P-250 |
250 mL | No estéril |
99.00€
paquete de 40 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17992052
|
Sampling Systems™
8008P-250S |
250 mL | Estériles |
154.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17992112
|
Sampling Systems™
8008P-2000 |
2 L | No estéril |
61.55€
paquete de 15 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17869965
|
Sampling Systems™
8008P-2000S |
2 L | Estériles |
122.00€
paquete de 15 |
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Made from food grade, FDA and EC compliant polypropylene
- Available sterile and non-sterile
- Wide range of sizes
- 100% manufactured and packed in a cleanroom
Especificaciones
Polypropylene | |
Single-use | |
FDA | |
Low Form |
Autoclavable | |
Sí | |
Escala moldeada |