Learn More
Plaque de graphite, pyrolytique, 1,27 x 9,98 x 9,98 mm (0,05 x 0,393 x .393 po), Thermo Scientific Chemicals
Plaque solide pour l¹étalonnage MEB
262.00€ - 841.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Graphite plate, pyrolytic
Note relative au nom 1.27x9.98x9.98mm (0.05x0.393x.393 in.)
Numéro MDL MFCD00144065
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15466315
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040156.KF
1 Pc.
262.00€
1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15476315
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040156.KJ
5 Pc. Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Graphite plate, pyrolytic
1.27x9.98x9.98mm (0.05x0.393x.393 in.)
MFCD00144065
Insoluble in water.
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-955-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis