Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros de salmuera de plástico con forma plana Durac™
Sin plomo y a prueba de roturas para una mayor seguridad
Marca:  H-B Instrument™ B61800-0500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15967991
  • 128.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Los hidrómetros de policarbonato no se recomiendan para su uso con líquidos basados en petróleo u otros productos corrosivos que puedan afectar al material plástico. Deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro y no deben someterse a temperaturas extremas.
Descripción
Descripción
Sin plomo y a prueba de roturas para una mayor seguridad
  • Fabricados con material de policarbonato de calidad óptica
  • Contienen lastre sin plomo y están disponibles en modelos para medir varios niveles de contenido de sal, desde el 0 % hasta el 100 %
  • Duraderos y a prueba de rotura
  • Fabricados en EE. UU.
  • Escala negra sobre fondo amarillo fácil de leer para evitar la fatiga ocular
  • 300 mm de longitud
  • Lastre sin plomo
  • Serializados individualmente
  • Estandarización de temperatura de 15 °C
Aplicaciones:
Perfecto para trabajos de campo donde la rotura podría ser un problema.Se utilizan para medir la saturación de cloruro sódico de las salmueras en industrias como la alimentaria, la pesquera y la del transporte, y están disponibles en modelos para medir varios niveles de contenido de sal, desde el 0 % hasta el 100 %.
Certificaciones:
Los hidrómetros se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.
Especificaciones
Especificaciones
Hidrómetro (porcentaje por saturación)
1%
300 mm
Del 0 al 80%
± 1%
Los hidrómetros se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental. Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.
Perfecto para trabajos de campo donde la rotura podría ser un problema. Se utilizan para medir la saturación de cloruro sódico de las salmueras en industrias como la alimentaria, la pesquera y la del transporte, y están disponibles en modelos para medir varios niveles de contenido de sal, desde el 0 % hasta el 100 %.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Durac 0/80% Precision Polycarbonate Plain Form Hyd
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Reaction products ofEpichlorohydrin andBisphenol A