Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros de salmuera de plástico con forma plana Durac™
Sin plomo y a prueba de roturas para una mayor seguridad
125.00€ - 128.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Los hidrómetros se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental. Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.
Longitud (métrico) 300mm
Para utilizar con (aplicación) Perfecto para trabajos de campo donde la rotura podría ser un problema. Se utilizan para medir la saturación de cloruro sódico de las salmueras en industrias como la alimentaria, la pesquera y la del transporte, y están disponibles en modelos para medir varios niveles de contenido de sal, desde el 0 % hasta el 100 %.
Ver más especificaciones
Alertas:
Los hidrómetros de policarbonato no se recomiendan para su uso con líquidos basados en petróleo u otros productos corrosivos que puedan afectar al material plástico. Deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro y no deben someterse a temperaturas extremas.
Productos 2
Código de producto Marca Intervalo de gravedad específica Incrementos Exactitud Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Intervalo de gravedad específica Incrementos Exactitud Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
15967991
Ver documentos
H-B Instrument™
B61800-0500
Del 0 al 80% 1% ± 1% Hidrómetro (porcentaje por saturación)
128.00€
cada uno
17440244
Ver documentos
H-B Instrument™
B61800-1000
Del 4 al 26,4% 0,2% ± 0,2 % Hidrómetro (% en peso)
125.00€
cada uno
Descripción
Descripción
Sin plomo y a prueba de roturas para una mayor seguridad
  • Fabricados con material de policarbonato de calidad óptica
  • Contienen lastre sin plomo y están disponibles en modelos para medir varios niveles de contenido de sal, desde el 0 % hasta el 100 %
  • Duraderos y a prueba de rotura
  • Fabricados en EE. UU.
  • Escala negra sobre fondo amarillo fácil de leer para evitar la fatiga ocular
  • 300 mm de longitud
  • Lastre sin plomo
  • Serializados individualmente
  • Estandarización de temperatura de 15 °C
Aplicaciones:
Perfecto para trabajos de campo donde la rotura podría ser un problema.Se utilizan para medir la saturación de cloruro sódico de las salmueras en industrias como la alimentaria, la pesquera y la del transporte, y están disponibles en modelos para medir varios niveles de contenido de sal, desde el 0 % hasta el 100 %.
Certificaciones:
Los hidrómetros se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.
Especificaciones
Especificaciones
Los hidrómetros se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental. Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.
300mm
Perfecto para trabajos de campo donde la rotura podría ser un problema. Se utilizan para medir la saturación de cloruro sódico de las salmueras en industrias como la alimentaria, la pesquera y la del transporte, y están disponibles en modelos para medir varios niveles de contenido de sal, desde el 0 % hasta el 100 %.