Learn More
Thermo Scientific™ Cóctel de un solo uso inhibidor de la fosfatasa Halt™
Estabilice la fosforilación de la serina, la treonina y la tirosina de las proteínas en células y tejidos con este cóctel de inhibidores de fosfatasa.
Marca:  Thermo Scientific™ 78428
342.95 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11833955
  • 370.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Proteja la fosforilación de las proteínas en células y tejidos con el cóctel inhibidor de fosfatasas Thermo Scientific™ Halt.
  • El cóctel inhibidor de fosfatasas Halt protege las fosforoproteínas de las fosfatasas de serina/treonina, así como de las fosfatasas de proteína tirosina (PTP) durante la lisis celular.
  • El cóctel contiene una mezcla de cuatro inhibidores de amplia especificidad, incluido fluoruro de sodio, ortovanadato de sodio, pirofosfato de sodio y beta-glicerofosfato.
  • Con un cómodo envase en formato de 100X, el cóctel es estable a 4 °C y es adecuado para su uso con cualquier extracto de células o tejido.
  • El cóctel evita la fosforilación de proteínas en ensayos de inmunoprecipitación y cinasa.
  • La fosforilación y la desfosforilación poseen un interruptor de encendido y apagado molecular que regula muchas vías biológicas clave dentro de la célula, incluida la transducción de la señal, la división celular y la apoptosis.
  • Para estudiar de manera eficaz los estados de activación de la fosforilación, deben desactivarse las fosfatasas para impedir su actividad no controlada en la lisis celular.
Características adicionales
  • Desprovisto de inhibidores de proteasa: para protegerse contra proteasas y fosfatasas, utilice el cóctel inhibidor de proteasas y fosfatasas Halt (78420).
  • Dializable: es posible dializar o desalinizar la muestra para eliminar de forma eficaz los inhibidores de los extractos celulares antes de realizar procedimientos que se ha descubierto que son incompatibles con los componentes del cóctel. 
  • Suministrado como concentrado 100X: eficaz cuando se usa con una concentración final de 1X; sin embargo, las muestras que contienen niveles particularmente altos de actividad de fosfatasa pueden requerir una concentración final de 2-3X. 
  • Compatibilidad: compatible con la mayoría de los reactivos de lisis celular basados en detergentes, incluidas todas las soluciones de lisis celular Thermo Scientific Pierce.
  • Formato todo en uno: inhibe tanto las fosfatasas de serina/treonina como las fosfatasas de proteína tirosina. 
  • Compatible con ensayos de proteínas comunes: funciona con ensayos de proteínas estándar, incluidos ensayos BCA y Coomassie (Bradford). 
  • Almacenamiento cómodo: el almacenamiento en refrigerador (de 2 a 8 °C) ahorra un valioso espacio en el congelador y permite un uso inmediato.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cóctel inhibidor de fosfatasa
Líquido
Inhibidor de la fosfatasa
24 × 100 μl
Tras la recepción, almacenar el producto a 4 °C. No congelar.
Halt™
Inhibidor de la fosfatasa
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium fluoride, trisodium tetraoxovanadate