Learn More
Buerkle™ HDPE, Wide Neck Jerry Can
Recipiente de cuello ancho con abertura de llenado extremadamente ancha, fácil de limpiar en el interior, lo que es especialmente importante cuando se almacenan sustancias sensibles
43.60€ - 123.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Suitable for foodstuffs |
Color del tapón | Blue |
Tamaño del tapón | 88 mm |
Tipo de tapón | Rosca |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Fondo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Fondo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10390431
|
Buerkle™
0431-0005 |
5 l | 290 mm |
43.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10481561
|
Buerkle™
0431-0010 |
10 L | 310 mm |
62.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10567692
|
Buerkle™
0431-0020 |
20 L | 365 mm |
116.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10274922
|
Buerkle™
0431-0030 |
30 L | 365 mm |
123.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- La amplia abertura de llenado facilita la limpieza
- Las asas de transporte y la tapa roscada garantizan un transporte cómodo y seguro
- Se pueden utilizar como recipientes de sedimentación
- Fabricados con HDPE transparente
- Estabilización de UV
- Hay disponibles como accesorios una graduación en litros azul autoadhesiva y llaves
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Blue | |
Rosca | |
Reusable | |
Liter scale available separately | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Ancha | |
Non-sterile |
Suitable for foodstuffs | |
88 mm | |
Transparent | |
Apto para su uso con productos alimenticios, transporte cómodo y seguro; se utiliza como recipiente de sedimentación. | |
Asas de transporte, tapa roscada | |
Wide | |
Bidón |