Learn More
HEPES, > 98 %, MP Biomedicals™
33.60€ - 614.00€
CAS 7365-45-9
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00006158
Clave InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N?-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11400832
Ver documentos
MP Biomedicals
0219454910
10 g
33.60€
10 g
11410832
Ver documentos
MP Biomedicals
0219454925
25 g
43.05€
25 g
11420832
Ver documentos
MP Biomedicals
0219454950
50 g
77.00€
50 g
11430832
Ver documentos
MP Biomedicals
0219454980
100 g
105.00€
100 g
11440832
Ver documentos
MP Biomedicals
0219454983
250 g
196.00€
250 g
11450832
Ver documentos
MP Biomedicals
0219454990
500 g
396.00€
500 g
11460832
Ver documentos
MP Biomedicals
0219454991
1 kg
614.00€
1 Kg
7365-45-9
238.30
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
23831
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
C8H18N2O4S
MFCD00006158
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N?-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
CHEBI:42334
Especificaciones
HEPES
Blanco
C8H18N2O4S
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N?-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
238.30
CHEBI:42334
>98%
7365-45-9
Polvo
MFCD00006158
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]etanosulfónico
23831
238.3
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 230-907-9
Recommended Storage : Almacenar a temperatura ambiente (15 a 30 °C). Almacenar desecado.