Learn More
Hexanos, isómeros mezclados, grado HPLC, mayor que 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045652.K7
 Ver más versiones de este producto
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15452427
  • 192.96€ / 4 litros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Hexanes, mixed isomers are used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Hexanes
92112-69-1, 110-54-3, 96-14-0, 107-83-5, 96-37-7, 71-43-2
Colorless liquid
65°C to 70°C
<-23°C (-9°F)
Líquido
>99%
MFCD02179311
Miscible with ether,chloroform,alcohol,and acetone. Immiscible with water.
HPLC
-95°C
Incolora
0.67 g/cm3
4 L
240°C (464°F)
1.3795
C6H14
160 hPa (120mm Hg) at 20°C
86.18
n-Hexane: 65.0%; 3-Methylpentane: 25.0%; 2-Methylpentane: 5.0%; Methylcyclopentane: 4.999%; Benzene: 0.001%