Learn More
Hexanos, isómeros mezclados, grado HPLC, mayor que 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 92112-69-1 | C6H14
73.06€ - 228.14€
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | Hexanes |
---|---|
Punto de fusión | -95°C |
CAS | 92112-69-1, 110-54-3, 96-14-0, 107-83-5, 96-37-7, 71-43-2 |
Color | Incolora |
Aspecto | Colorless liquid |
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15442427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045652.K2 |
1 L |
73.06€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15462427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045652.M1 |
4 x 1 L |
228.14€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15452427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045652.K7 |
4 L |
192.96€
4 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Beschreibung
Hexanes, mixed isomers are used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Hexanes | |
92112-69-1, 110-54-3, 96-14-0, 107-83-5, 96-37-7, 71-43-2 | |
Colorless liquid | |
<-23°C (-9°F) | |
Líquido | |
>99% | |
MFCD02179311 | |
Miscible with ether,chloroform,alcohol,and acetone. Immiscible with water. | |
HPLC |
-95°C | |
Incolora | |
65°C to 70°C | |
240°C (464°F) | |
1.3795 | |
C6H14 | |
160 hPa (120mm Hg) at 20°C | |
86.18 | |
n-Hexane: 65.0%; 3-Methylpentane: 25.0%; 2-Methylpentane: 5.0%; Methylcyclopentane: 4.999%; Benzene: 0.001% |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H304-H315-H319-H335-H336-H361f-H372
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 3, Packing Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 295-570-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Hexanes, mixed isomers, HPLC Grade
Signalwort
- Peligro
Gefahrenkategorie
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Sicherheitshinweis
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contém: Hexane, branched andlinear
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.