Learn More
Buerkle™ Abrazadera para tubos de metal Stop-It
La abrazadera de manguera de metal Stop-it™ puede utilizarse siempre que sea necesario regular o detener el flujo en mangueras con líquidos o gases.
Marca:  Buerkle™ 8619-0515
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11921601
  • 6.80€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Acero galvanizado y aluminio
  • Para mangueras flexibles con exterior Ø de hasta 10 mm, 15 mm, 20 mm y 30 mm
  • Le garantiza que el metal stop-it es extremadamente resistente al calor y. resistente
  • Gracias al tornillo de cabeza ranurada de la pinza de manguera Stop-It, es posible realizar una regulación continua y delicada del caudal o una parada completa de este, incluso en conexiones de manguera existentes
  • La manguera se comprime a lo largo de una amplia zona contra el gancho de acero resistente con el fin de evitar que se dañe
Especificaciones
Especificaciones
Pinza para tubos Stop-It
Acero galvanizado, aluminio
15 mm (D.E.) Mangueras flexibles
Extremadamente resistente al calor y robusto